2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydropyrimidin-4-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC200345-500MG
APOSPC200345-500MGEA
271
EUR
APOSPC200345-500MG
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydropyrimidin-4-one
2-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-3,4-dihydropyrimidin-4-one
Formel:
C₁₁H₇F₃N₂O Molecular Weight: 240,181 g/mol Schmelzpunkt: 185…187 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12107651 CAS-Nummer: 125903-84-6 |