4-{[(4-Chloro-2-fluorophenyl)amino]methyl}piperidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC200350-500MG
APOSPC200350-500MGEA
364
EUR
APOSPC200350-500MG
4-{[(4-Chloro-2-fluorophenyl)amino]methyl}piperidin-4-ol
4-{[(4-Chloro-2-fluorophenyl)amino]methyl}piperidin-4-ol
Formel:
C₁₂H₁₆ClFN₂O Schmelzpunkt: 131…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20232914 CAS-Nummer: 1335112-98-5 |