3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200359-500MG
APOSPC200359-500MGEA
611
EUR
APOSPC200359-500MG
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
3-(4-Chloro-2-fluorophenyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
Formel:
C₁₃H₁₄ClFN₂O₂ Schmelzpunkt: 96…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20232921 CAS-Nummer: 1335220-63-7 |