3-(4-Fluorophenyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC200360-500MG
APOSPC200360-500MGEA
611
EUR
APOSPC200360-500MG
3-(4-Fluorophenyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
3-(4-Fluorophenyl)-1-oxa-3,8-diazaspiro[4.5]decan-2-one
Formel:
C₁₃H₁₅FN₂O₂ Molecular Weight: 250,28 g/mol Schmelzpunkt: 114…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20232922 CAS-Nummer: 1047655-95-7 |