Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200376-1G
APOSPC200376-1GEA
245
EUR
APOSPC200376-1G
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
Ethyl 2-(trifluoromethyl)-1H-1,3-benzodiazole-5-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉F₃N₂O₂ Molecular Weight: 258,197 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01658435 CAS-Nummer: 89457-09-0 |