Methyl (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200379-1G
APOSPC200379-1GEA
336
EUR
APOSPC200379-1G
Methyl (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Methyl (2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}-2-{4-[(trifluoromethane)sulphonyloxy]phenyl}acetate
Formel:
C₁₅H₁₈F₃NO₇S Molecular Weight: 413,366 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26523311 CAS-Nummer: 313490-19-6 |