Potassium (3-bromo-5-methoxyphenyl)trifluoroboranuide
Lieferant: Apollo Scientific
PC200382-500G
APOSPC200382-500GEA
109
EUR
APOSPC200382-500G
Potassium (3-bromo-5-methoxyphenyl)trifluoroboranuide
Potassium (3-bromo-5-methoxyphenyl)trifluoroboranuide
Formel:
C₇H₆BBrF₃O·K Molecular Weight: 292,93 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26936348 CAS-Nummer: 1189097-39-9 |