Kalium(4-acetylphenyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Potassium 4-acetylphenyltrifluoroborate, Potassium (4-acetylphenyl)trifluoroboranuide
PC200386-5G
APOSPC200386-5GEA
63.8
EUR
APOSPC200386-5G
Kalium(4-acetylphenyl)trifluoroborat
Kalium(4-acetylphenyl)trifluoroborat
Formel:
C₈H₇BF₃KO Molecular Weight: 226.05 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07784376 CAS-Nummer: 252726-24-2 |