6-Chloro-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200391-1G
APOSPC200391-1GEA
538
EUR
APOSPC200391-1G
6-Chloro-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-4-amine
6-Chloro-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrimidin-4-amine
Formel:
C₁₁H₇ClF₃N₃ Molecular Weight: 273,642 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10000669 CAS-Nummer: 872510-82-2 |