4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

PC2004-1G PC2004-25G PC2004-5G PC2004-100G
APOSPC2004-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2004-1G APOSPC2004-25G APOSPC2004-5G APOSPC2004-100G
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril 98%
4-Chlor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Siedepunkt: 100…105 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 64…68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190117
CAS-Nummer: 1735-54-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR