N-(3,5-Difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC200428-1G
APOSPC200428-1GEA 538 EUR
APOSPC200428-1G
N-(3,5-Difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(3,5-Difluorophenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Formel: C₈H₄F₅NO
Molecular Weight: 225,115 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD20546924
CAS-Nummer: 1378573-08-0