1,3-Dibromo-2-fluoro-4-methoxybenzene
Lieferant: Apollo Scientific
PC200430-500MG
APOSPC200430-500MGEA
396
EUR
APOSPC200430-500MG
1,3-Dibromo-2-fluoro-4-methoxybenzene
1,3-Dibromo-2-fluoro-4-methoxybenzene
Formel:
C₇H₅Br₂FO Molecular Weight: 283,92 g/mol Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27957293 CAS-Nummer: 1526600-49-6 |