1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-oxazol-5-yl]ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC200433-1G
APOSPC200433-1GEA
396
EUR
APOSPC200433-1G
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-oxazol-5-yl]ethan-1-one
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-oxazol-5-yl]ethan-1-one
Formel:
C₁₂H₁₀FNO₂ Molecular Weight: 219,212 g/mol Schmelzpunkt: 90…92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27957301 CAS-Nummer: 1565845-75-1 |