Ethyl 3-cyano-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200434-1G
APOSPC200434-1GEA
663
EUR
APOSPC200434-1G
Ethyl 3-cyano-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Ethyl 3-cyano-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Formel:
C₁₁H₉F₃N₂O₂ Schmelzpunkt: 57…59 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27957302 CAS-Nummer: 1565827-82-8 |