2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 3-fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate, 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid,pinacol ester, 2-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)benzeneboronic acid pinacol ester
PC200435-5G
APOSPC200435-5GEA
148
EUR
APOSPC200435-5G
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
2-Fluor-(4-methoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₈BFO₄ Molecular Weight: 280.0997 g/mol Schmelzpunkt: 66…71 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11855962 CAS-Nummer: 603122-79-8 |