Potassium trifluoro[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]boranuide
Lieferant: Apollo Scientific
PC200437-5G
APOSPC200437-5GEA
430
EUR
APOSPC200437-5G
Potassium trifluoro[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]boranuide
Potassium trifluoro[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]boranuide
Formel:
C₉H₁₁BF₃O₂·K Molecular Weight: 258,087 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18861625 CAS-Nummer: 1985700-28-4 |