3-Cyano-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC200444-500MG
APOSPC200444-500MGEA 661 EUR
APOSPC200444-500MG
3-Cyano-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
3-Cyano-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₅F₃N₂O₂
Molecular Weight: 230,143 g/mol
Schmelzpunkt: 160 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27957326
CAS-Nummer: 1565827-83-9