6-Chloro-2-(trifluoromethoxy)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200447-1G
APOSPC200447-1GEA
949
EUR
APOSPC200447-1G
6-Chloro-2-(trifluoromethoxy)nicotinic acid
6-Chloro-2-(trifluoromethoxy)nicotinic acid
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₃ Molecular Weight: 241,552 g/mol Schmelzpunkt: 139…142 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22571781 CAS-Nummer: 1221171-91-0 |