4-(4-Methoxyphenyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200450-1G
APOSPC200450-1GEA
538
EUR
APOSPC200450-1G
4-(4-Methoxyphenyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine
4-(4-Methoxyphenyl)-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5-amine
Formel:
C₁₂H₁₂F₃N₃O Molecular Weight: 271,238 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12653214 CAS-Nummer: 164668-12-6 |