1-(2-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino}-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC200452-1G
APOSPC200452-1GEA 408 EUR
APOSPC200452-1G
1-(2-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino}-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one
1-(2-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino}-1,3-thiazol-5-yl)ethan-1-one
Formel: C₁₂H₉F₃N₂OS
Molecular Weight: 286,273 g/mol
Schmelzpunkt: 193…195 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD27980587
CAS-Nummer: 1582770-06-6