Methyl 6-oxo-1-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200453-1G
APOSPC200453-1GEA
277
EUR
APOSPC200453-1G
Methyl 6-oxo-1-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Methyl 6-oxo-1-{[4-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}-1,6-dihydropyridine-3-carboxylate
Formel:
C₁₅H₁₂F₃NO₃ Schmelzpunkt: 103…105 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27980590 CAS-Nummer: 1582770-08-8 |