5-Amino-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC200455-1G
APOSPC200455-1GEA
894
EUR
APOSPC200455-1G
5-Amino-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
5-Amino-1-(2,2,2-trifluoroethyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Formel:
C₆H₅F₃N₄ Molecular Weight: 190,126 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00128420 CAS-Nummer: 1082745-56-9 |