2,3-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200457-500MG
APOSPC200457-500MGEA
438
EUR
APOSPC200457-500MG
2,3-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃Cl₂F₂N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD22418352 CAS-Nummer: 1257071-85-4 |