2,4-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200458-1G
APOSPC200458-1GEA
671
EUR
APOSPC200458-1G
2,4-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₃Cl₂F₂N Molecular Weight: 197,998 g/mol Schmelzpunkt: 37…40 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18257012 CAS-Nummer: 1256833-30-3 |