2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC200459-500MG
APOSPC200459-500MGEA
205
EUR
APOSPC200459-500MG
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
Formel:
C₁₁H₄ClF₆N₃O Molecular Weight: 343,612 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD27980616 CAS-Nummer: 1582770-04-4 |