Ethyl-2-cyano-3-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]prop-2-enoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200461-1G
APOSPC200461-1GEA
147
EUR
APOSPC200461-1G
Ethyl-2-cyano-3-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]prop-2-enoate
Ethyl-2-cyano-3-[3-(trifluoromethoxy)phenyl]prop-2-enoate
Formel:
C₁₃H₁₀F₃NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28023499 CAS-Nummer: 773089-44-4 |