N-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}ethyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC200462-1G
APOSPC200462-1GEA
423
EUR
APOSPC200462-1G
N-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}ethyl)acetamide
N-(2-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}ethyl)acetamide
Formel:
C₁₀H₁₀ClF₃N₂O₂ Molecular Weight: 282,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD28023503 CAS-Nummer: 1610047-55-6 |