Ethyl-3-cyano-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC200464-500MG
APOSPC200464-500MGEA 727 EUR
APOSPC200464-500MG
Ethyl-3-cyano-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Ethyl-3-cyano-4-(trifluoromethyl)pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O₂
Molecular Weight: 244,17 g/mol
Schmelzpunkt: 98…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28023493
CAS-Nummer: 1610047-54-5