2-Methyl-6-(trifluormethyl)-4(1H)-pyrimidinon
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Hydroxy-2-methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine, 2-Methyl-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
PC200489-1G
APOSPC200489-1GEA
49.3
EUR
APOSPC200489-1G
2-Methyl-6-(trifluormethyl)-4(1H)-pyrimidinon
2-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
Formel:
C₆H₅F₃N₂O Molecular Weight: 178.1119 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03265321 CAS-Nummer: 2836-44-4 |