3-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC200492-1G
APOSPC200492-1GEA
74.1
EUR
APOSPC200492-1G
3-Cyano-2-fluorobenzoic acid
3-Cyano-2-fluorobenzoic acid
Formel:
C₈H₄FNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09261249 CAS-Nummer: 219519-77-4 |