8-Brom-6-fluorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
PC200496-1G
APOSPC200496-1GEA
270
EUR
APOSPC200496-1G
8-Brom-6-fluorchinolin
8-Bromo-6-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₅BrFN Molecular Weight: 226.0451 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09907837 CAS-Nummer: 22960-18-5 |