8-Brom-5-fluorchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC200497-1G
APOSPC200497-1GEA
85.7
EUR
APOSPC200497-1G
8-Brom-5-fluorchinolin
8-Bromo-5-fluoroquinoline
Formel:
C₉H₅BrFN Molecular Weight: 226,0451 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09907839 CAS-Nummer: 917251-99-1 |