Methyl-3-bromo-2,6-difluorobenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 3-bromo-2,6-difluorobenzoate
PC200499-500MG
APOSPC200499-500MGEA
336
EUR
APOSPC200499-500MG
Methyl-3-bromo-2,6-difluorobenzoate
Methyl-3-bromo-2,6-difluorobenzoate
Formel:
C₈H₅BrF₂O₂ Molecular Weight: 251,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09951948 CAS-Nummer: 1378875-92-3 |