2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2005-5G
APOSPC2005-5GEA 263 EUR
APOSPC2005-5G
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate 95%
2,4-Difluorophenylglyoxal hydrate
Formel: C₈H₆F₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038287
CAS-Nummer: 79784-36-4