5-(4-Fluorobenzyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC200519-1G
APOSPC200519-1GEA 239 EUR
APOSPC200519-1G
5-(4-Fluorobenzyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-(4-Fluorobenzyl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel: C₉H₈FN₃S
Molecular Weight: 209,243 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01364163
CAS-Nummer: 39181-55-0