5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC200523-250MG
APOSPC200523-250MGEA
21.9
EUR
APOSPC200523-250MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₅H₃F₃N₂O₂ Molecular Weight: 180,08 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04125015 CAS-Nummer: 543739-84-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |