7-Fluorochroman-4-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
7-Fluoro-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
PC200546-5G
APOSPC200546-5GEA
137
EUR
APOSPC200546-5G
7-Fluorochroman-4-one 97%
7-Fluorochroman-4-one
Formel:
C₉H₇FO₂ Molecular Weight: 166,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06202344 CAS-Nummer: 113209-68-0 |