3-(3-Fluorphenoxy)propionsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(3-Fluorophenoxy)propionic Acid
PC200561-1G
APOSPC200561-1GEA
69.6
EUR
APOSPC200561-1G
3-(3-Fluorphenoxy)propionsäure 95+%
3-(3-Fluorphenoxy)propionsäure
Formel:
C₉H₉FO₃ Molecular Weight: 184,1644 g/mol Schmelzpunkt: 92…96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01931913 CAS-Nummer: 133077-42-6 |