3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC200599-1G
APOSPC200599-1GEA 0 EUR
APOSPC200599-1G
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₁₀H₈F₃N₃
Schmelzpunkt: 153…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06738295
CAS-Nummer: 130599-34-7