4-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2009-2G
APOSPC2009-2GEA 109 EUR
APOSPC2009-2G
4-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
4-[3,5-Di(trifluoromethyl)phenyl]-3-thiosemicarbazide
Formel: C₉H₇F₆N₃S
Molecular Weight: 303,23 g/mol
Schmelzpunkt: 158…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041292
CAS-Nummer: 38901-31-4