3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)aniline
PC201016-1G
APOSPC201016-1GEA
116
EUR
APOSPC201016-1G
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylamine 98%
3-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenylamine
Formel:
C₈H₈F₃NO Molecular Weight: 191,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11840978 CAS-Nummer: 106877-20-7 |