2-Chloro-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201022-250MG
APOSPC201022-250MGEA
74.2
EUR
APOSPC201022-250MG
2-Chloro-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole 96%
2-Chloro-6-fluoro-1H-benzo[d]imidazole
Formel:
C₇H₄ClFN₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08457967 CAS-Nummer: 108662-49-3 |