1-Chlor-2,4-difluor-3-nitrobenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201032-1G
PC201032-250MG
PC201032-5G
APOSPC201032-1GEA
50.9
EUR
APOSPC201032-1G
APOSPC201032-250MG
APOSPC201032-5G
1-Chlor-2,4-difluor-3-nitrobenzol 97%
1-Chloro-2,4-difluoro-3-nitrobenzene
Formel:
C₆H₂ClF₂NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10686546 CAS-Nummer: 1151767-58-6 |