6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201034-1G
PC201034-250MG
APOSPC201034-1GEA
0
EUR
APOSPC201034-1G
APOSPC201034-250MG
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile 97%
6-Chloro-4-(trifluoromethyl)picolinonitrile
Formel:
C₇H₂ClF₃N₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00106773 CAS-Nummer: 1156542-25-4 |