(E)-1-(2-Nitrovinyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201035-1G
APOSPC201035-1GEA
88.6
EUR
APOSPC201035-1G
(E)-1-(2-Nitrovinyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
(E)-1-(2-Nitrovinyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₉H₆F₃NO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00176733 CAS-Nummer: 115665-96-8 |