6-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201043-100MG
PC201043-1G
PC201043-250MG
APOSPC201043-100MGEA
114
EUR
APOSPC201043-100MG
APOSPC201043-1G
APOSPC201043-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine 97%
6-(Trifluoromethyl)-1H-pyrrolo[3,2-b]pyridine
Formel:
C₈H₅F₃N₂ Molecular Weight: 186.134 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12963187 CAS-Nummer: 1190311-44-4 |