Ethyl 2-bromo-6-fluorobenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201076-1G
APOSPC201076-1GEA
68.3
EUR
APOSPC201076-1G
Ethyl 2-bromo-6-fluorobenzoate 98%
Ethyl 2-bromo-6-fluorobenzoate
Formel:
C₉H₈BrFO₂ Molecular Weight: 247,061 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10000924 CAS-Nummer: 1214362-62-5 |