6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC201082-1G
APOSPC201082-1GEA
148
EUR
APOSPC201082-1G
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine 97%
6-Bromo-4-fluoro-1H-indazol-3-amine
Formel:
C₇H₅BrFN₃ Molecular Weight: 230.037 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD24368896 CAS-Nummer: 1227912-19-7 |