2-Ethoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC201090-1G
APOSPC201090-1GEA
179
EUR
APOSPC201090-1G
2-Ethoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine 95+%
2-Ethoxy-6-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₈H₈F₃NO Molecular Weight: 191,15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD17015840 CAS-Nummer: 1245563-18-1 |