Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
PC201093-100MG
PC201093-1G
PC201093-250MG
APOSPC201093-100MGEA
249
EUR
APOSPC201093-100MG
APOSPC201093-1G
APOSPC201093-250MG
Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate 95%
Methyl-4-fluoro-1H-indole-5-carboxylate
Formel:
C₁₀H₈FNO₂ Molecular Weight: 193.17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD21336690 CAS-Nummer: 1252782-43-6 |